Learn More
2-Fluorpropiophenon, TRC
Artikelnummer. 30394858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394858 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394858 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5955951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropropiophenone
CAS 446-22-0
Summenformel C9H9FO
Menge 1 g
Synonym 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1F
IUPAC-Name 1-(2-Fluorphenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 152.17
Formelmasse 152.0637