Learn More
2-Fluorpyridin-4-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11456580
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11456580 5 g 5 Gramm
11446580 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11456580 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27630.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 401815-98-3 | Molecular Formula: C5H5BFNO2 | Molecular Weight: 140.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 401815-98-3
Summenformel C5H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD04112534
InChI-Schlüssel WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
PubChem CID 2783396
IUPAC-Name (2-Fluorpyridin-4-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Schmelzpunkt ∽195°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 140.91
Reinheit (%) 95%