Learn More
2-Fluorpyridin-4-carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450001
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450001 1 g 1 Gramm
11440001 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450001 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044755.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-65-3
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.10
MDL-Nummer MFCD02181194
InChI-Schlüssel JMPFWDWYGOWUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroisonicotinic acid, 2-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoroisonicotinicacid, 2-fluoro-4-carboxypyridine, 2-fluoro-4-pyridinylcarboxylic acid, 2-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem2998, pubchem3548
PubChem CID 345360
IUPAC-Name 2-Fluorpyridin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 195°C to 497°C
Menge 1 g
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver