Learn More
2-Fluorpyridin-4-methanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289766 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15289766 5 g 5 Gramm
15279766 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289766 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 131747-60-9 | C6H6FNO | 127.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131747-60-9
Summenformel C6H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 127.12
InChI-Schlüssel IAFXOPAZVVMMLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridin-4-yl methanol, 2-fluoro-4-pyridinemethanol, 2-fluoro-pyridin-4-yl-methanol, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro, acmc-1c3lv, 2-fluoropyridine-4-methanol, 2-fluoro-4-hydroxymethylpyridine, 4-pyridinemethanol, 2-fluoro-9ci
PubChem CID 11332468
IUPAC-Name (2-Fluorpyridin-4-yl)Methanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropyridine-4-methanol
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 127.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoropyridine-4-methanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.