Learn More
2-Fluoropyridine, TRC
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoropyridine |
| CAS | 372-48-5 |
| Summenformel | C5H4FN |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-Fluoropyridine, 2-Pyridyl Fluoride, NSC 5077 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccn1 |
| IUPAC-Name | 2-fluoropyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 97.09 |
| Formelmasse | 97.0328 |