Learn More
2-Fluoropyridine, TRC
Artikelnummer. 30396983
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 30396983
Marke: Toronto Research Chemicals TRCF596295500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropyridine
CAS 372-48-5
Summenformel C5H4FN
Menge 500 mg
Synonym 2-Fluoropyridine, 2-Pyridyl Fluoride, NSC 5077
InChI-Formel InChI=1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
SMILES Fc1ccccn1
IUPAC-Name 2-fluoropyridine
Molekulargewicht (g/mol) 97.09
Formelmasse 97.0328