missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoropyridine, TRC
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoropyridine |
| CAS | 372-48-5 |
| Summenformel | C5H4FN |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoropyridine, 2-Pyridyl Fluoride, NSC 5077 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccn1 |
| IUPAC-Name | 2-fluoropyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 97.09 |
| Formelmasse | 97.0328 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur