Learn More
2-Formylbenzensulfonsäure-Natriumsalz, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10175130 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10043863 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10175130 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 219325000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1008-72-6 | C7H5NaO4S | 208.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-72-6
Summenformel C7H5NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.16
MDL-Nummer MFCD00007478
InChI-Schlüssel ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
PubChem CID 3794540
IUPAC-Name Natrium;2-Formylbenzensulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCOC6H4SO3Na
Menge 500 g
Beilstein 11, 324
Formelmasse 208.17
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver