Learn More
2-Formylzimtsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Formylcinnamic Acid |
| CAS | 28873-89-4 |
| Summenformel | C10 H8 O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O |
| IUPAC-Name | (E)-3-(2-formylphenyl)prop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.17 |
| Formelmasse | 176.0473 |