Learn More
2-Formylthiophen-3-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388196
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388196 1 g 1 Gramm
11398196 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11388196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15195.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4347-31-3 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4347-31-3
Summenformel C5H5BO3S
Molekulargewicht (g/mol) 155.96
MDL-Nummer MFCD01075678
InChI-Schlüssel BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylthiophene-3-boronic acid, 2-formylthiophen-3-yl boronic acid, 2-formyl-3-thiopheneboronic acid, 3-borono-2-formylthiophene, 2-formyl-3-thienyl boronic acid, 2-formyl-3-thienylboronic acid, 3-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2-formyl-3-thienyl, 2-formylthiophene-3-boronicacid
PubChem CID 2773426
IUPAC-Name 2-Formylthiophen-3-Borsäure
SMILES OB(O)C1=C(SC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Formylthiophene-3-boronic acid
Schmelzpunkt ∽200°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 4393584
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 155.97
Reinheit (%) 97%