Learn More
2-Furaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463227
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463227 1000 g 1000 Gramm
11379609 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11463227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16167.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
2-Furaldehyde is used in the manufacture of furfural-phenol plastics such as Durite; in solvent refining of petroleum oils and in the preparation of pyromucic acid. It is used as a solvent for nitrated cotton, cellulose acetate and gums; for accelerating vulcanization; in the synthesis of furan derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Furaldehyd wird bei der Herstellung von Furfural-Phenol-Kunststoffen wie Durite, bei der Lösungsmittelraffination von Erdölen und bei der Herstellung von Pyroschleimsäure verwendet. Es wird als Lösungsmittel für nitrierte Baumwolle, Celluloseacetat und Gummis, für die Beschleunigung der Vulkanisierung und für die Synthese von Fura-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (83g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-01-1
Summenformel C5H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00003229
InChI-Schlüssel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC-Name Furan-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furaldehyde
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 1.159
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.5261
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1199
Beilstein 105755
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,4304
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (83g/L).
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfural