Learn More
2-Furaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10449500 1 L Glasflasche 1 Liter
10307940 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10686382 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10074053 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
13498418 10 L Metalltrommel 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10449500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181100010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-01-1
Summenformel C5H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00003229
InChI-Schlüssel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC-Name Furan-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furaldehyde
Azidität 0.02 eq/L max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -37°C
Farbe Bernstein bis Braun
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 159°C to 161°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5250 to 1.527
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.5% max.
Merck Index 15,4333
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viskosität 1.49 mPa.s (25°C)
Formelmasse 96.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit