Learn More
2-Furaldehyd, ACS, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357448
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357448 250 g 250 Gramm
11367448 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11357448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031305.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
It is primarily used in the production of furan derivatives such as furan and furfuryl alcohol. Another major application of furfural is as extraction solvent in refineries. It is also used to accelerate vulcanization, as an ingredient of phenolic resins (Durite) and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-01-1
Summenformel C5H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00003229
InChI-Schlüssel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC-Name Furan-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furaldehyde
Schmelzpunkt -38°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.159 g/mL
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.5261
Menge 250 g
UN-Nummer UN1199
Beilstein 105755
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,4304
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) ≤98%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit