Learn More
2-Furamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027976
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11406067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25075.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 609-38-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-38-1
Summenformel C5H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 111.1
MDL-Nummer MFCD00236147
InChI-Schlüssel TVFIYRKPCACCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furamide, furamide, 2-furancarboxamide, furfurylamide, 2-furoamide, furoylamide, unii-8ig4632c1y, furancarboxamide, acmc-20anu6
PubChem CID 69108
IUPAC-Name Furan-2-carboxamid
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furamide
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Menge 1 g
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 97%