Learn More
2-Furancarbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30408336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408336 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF86376510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Furan-2-carboxylate
CAS 611-13-2
Summenformel C6 H6 O3
Menge 10 g
Synonym AH 22254X, Fluticasone furoate related, Methyl 2-furoate
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1occc1
IUPAC-Name Methylfuran-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.0317