Learn More
2-Furanone, TRC
Artikelnummer. 30406690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406690 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8640505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furanone
CAS 497-23-4
Summenformel C4H4O2
Menge 5 g
Synonym 4-Hydroxycrotonic Acid gamma-Lactone, 2,5-Dihydrofuranone, 2-Buten-4-olide, 2-Oxo-2,5-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 5-Oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl Ester, 5H-Furan-2-one, Cratone, Isocrotonolactone, NSC 197009, NSC 51296, deltaalpha,beta-Butenolide, alpha,beta-Crotonolactone, gamma-Crotolactone, gamma-Crotonolactone, gamma-Hydroxycrotonic Acid Lactone
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
SMILES O=C1OCC=C1
IUPAC-Name 2H-furan-5-eins
Molekulargewicht (g/mol) 84.07
Formelmasse 84.0211