Learn More
Furan-2-carbonsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-137249 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10070920
Marke: Thermo Scientific Acros 119820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-14-2
MDL-Nummer MFCD00003238
InChI-Schlüssel SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129.0°C to 133.0°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 230.0°C to 232.0°C
Flammpunkt 137°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H4O3
Menge 5 g
Beilstein 18, 272
Merck Index 15, 4336
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 36g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in paraffin hydrocarbons
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
Formelmasse 112.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.