Learn More
2-Furylaceton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499697 5 g 5 Gramm
11409707 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22171.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6975-60-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Suitable for fragrance applications.2-Furylacetone is used as the reactant in the synthesis and transformations of furan derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Geeignet für Duftanwendungen.2- Furylaceton wird als Reaktant bei der Synthese und Transformationen von Fura-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Triacetin.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6975-60-6
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD02683084
InChI-Schlüssel IQOJTGSBENZIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furylacetone, furylacetone, 2-acetonylfuran, 2-propanone, 1-2-furanyl, furfuryl methyl ketone, 1-2-furyl-2-propanone, methyl furfuryl ketone, 1-2-furanyl-2-propanone, 2-furfuryl methyl ketone, 2-furyl-2-propanone
PubChem CID 228583
IUPAC-Name 1-(Furan-2-yl)Propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furylacetone
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Stench
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,triacetin.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Liquid