Learn More
(+/-)-2-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498317
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11498317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18391.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 543-49-7 | C7H16O | 116.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-49-7
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.20
MDL-Nummer MFCD00004587
InChI-Schlüssel CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-heptanol, s-heptyl alcohol, 2-heptyl alcohol, 2-hydroxyheptane, amyl methyl carbinol, heptanol-2, methyl amyl carbinol, 1-methylhexanol, heptyl alcohol, sec, 2-heptanol natural
PubChem CID 10976
IUPAC-Name Heptan-2-ol
SMILES CCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Heptanol
Dichte 0.819
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 50 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719088
Merck Index 14,4662
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 98%