Learn More
2-Heptin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497157 5 g 5 Gramm
11487157 1 g 1 Gramm
11407167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14959.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1002-36-4 | C7H12O | 112.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1002-36-4
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00039541
InChI-Schlüssel OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
PubChem CID 535111
IUPAC-Name Hept-2-yn-1-ol
SMILES CCCCC#CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptyn-1-ol
Dichte 0.882
Siedepunkt 89°C to 90°C (16 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 5 g
Beilstein 1739001
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%