Learn More
2-Heptyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30397957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397957 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99857850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
Summenformel C7H12O
Menge 50 mg
Synonym 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
SMILES CCCCC#CCO
IUPAC-Name Hept-2-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Formelmasse 112.0888