Learn More
2-Heptin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11487094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487094 50 g 50 Gramm
11467094 2 g 2 Gramm
11477094 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487094 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21528.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-65-9
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.173
MDL-Nummer MFCD00039970
InChI-Schlüssel AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
PubChem CID 14245
IUPAC-Name Hept-2-yn
SMILES CCCCC#CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Heptyne
Dichte 0.753
Siedepunkt 112°C to 113°C
Flammpunkt 11°C (52°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)3C≡CCH3
Brechungsindex 1.422
Menge 50 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1733563
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) ≥98%