Learn More
2-(Hexamethylenimino)-ethylchlorid Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331417 5 g 5 Gramm
11341417 25 g 25 Gramm
11351417 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11331417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01833.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26487-67-2
Summenformel C8H17Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 198.131
MDL-Nummer MFCD00012842
InChI-Schlüssel ZQDSOUPBYJIPNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl azepane hydrochloride, 2-hexamethyleneimino ethyl chloride hydrochloride, 1h-azepine, hydrochloride, 2-chloroethylhexamethylenemine hydrochloride, 1-2-chloroethyl hexamethyleneimine hydrochloride, 2-chloroethyl hexamethylene imine hydrochloride, 2-chloroethyl azaperhydroepine, chloride, pubchem21389, 1-2-chloroethyl azepane hcl, wln: t7ntj a2g &gh
PubChem CID 24188283
IUPAC-Name 1-(2-Chlorethyl)Azepan;Hydrochlorid
SMILES C1CCCN(CC1)CCCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 206°C to 212°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3680388
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 198.14
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke