Learn More
(+/-)-2-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448849
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15448849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05993.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
(±)-2-Hexanol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff field. It is used as perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-2-Hexanol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organische Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und als Färbemittel verwendet wird. Wird als Parfüm verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (13 g/l bei 25 °C),
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden und Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-93-7
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00004585
InChI-Schlüssel QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
PubChem CID 12297
IUPAC-Name Hexan-2-ol
SMILES CCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Hexanol
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.414
Menge 25 g
UN-Nummer UN2282
Beilstein 1718996
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (13g/L at 25°C),
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Hexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Hexanol