Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hexanon |
| Schmelzpunkt | -57 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.812 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 127 °C |
| Flammpunkt | 23 °C (73.4 °F) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)3COCH3 |
| Brechungsindex | n20/D 1.401 (Lit.) |
| Menge | 10 g |
| Mehr anzeigen |