Learn More
2-Hexen, cis + trans, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420328
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15420328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53472.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 592-43-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-43-8
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00009473
InChI-Schlüssel RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 639661
IUPAC-Name (E)-Hex-2-en
SMILES CCCC=CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexene
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.678
Siedepunkt 67°C to 69°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Strukturformel CH3(CH2)2CH=CHCH3
Brechungsindex 1.395
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 969179
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch