Learn More
2-Hexin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460963
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460963 5 g 5 Gramm
11339609 10 g 10 Gramm
11470963 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11460963
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13339.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 764-60-3 | C6H10O | 98.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Hexin-1-ol ist ein wichtiges organisches primäres und sekundäres Zwischenprodukt. Es wird in der Pharma-, Agrochemikalien- und Farbstoffindustrie verwendet. Es dient auch als chemisches Lösungsmittel in Feinchemikalien
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 764-60-3
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00039540
InChI-Schlüssel BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyn-1-ol, pubchem13064, acmc-209p3i, ksc380a2d, 2-hexyn-1-ol,
PubChem CID 69818
IUPAC-Name Hex-2-yn-1-ol
SMILES CCCC#CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexyn-1-ol
Dichte 0.897
Siedepunkt 167°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Strukturformel CH3(CH2)2C≡CCH2OH
Brechungsindex 1.454
Menge 5 g
Beilstein 1736274
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 97%