Learn More
2-Hexin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420527
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420527 10 g 10 Gramm
11430527 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11420527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22405.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 764-35-2 | C6H10 | 82.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 764-35-2
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
MDL-Nummer MFCD00009470
InChI-Schlüssel MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyne, methyl propyl acetylene, methylpropylacetylene, acmc-209p3f, 1-methyl-2-propylacetylene, c3h7c.$.cch3
PubChem CID 33629
IUPAC-Name Hex-2-yn
SMILES CCCC#CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexyne
Schmelzpunkt -90°C
Siedepunkt 84°C to 86°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Characteristic
Menge 10 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1731542
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hexyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl propyl acetylene