Learn More
2-Hexynosäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367735 5 g 5 Gramm
11357735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02526.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 764-33-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 764-33-0
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00014371
InChI-Schlüssel AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexynoic acid, hexynoic acid, acmc-1bezk, akyaubwotzjubi-uhfffaoysa
PubChem CID 324380
IUPAC-Name Hex-2-inolsäure
SMILES CCCC#CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexynoic acid
Schmelzpunkt 23°C to 26°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.459
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1744983
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 96%