Learn More
2-Hydrazinchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410260 250 mg 250 Milligramm
11420260 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50700.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15793-77-8 | C9H9N3 | 159.19 g/mol
2-Hydrazinoquinoline acts as as a derivatization agent for LC-MS-based metabolomic investigation of diabetic ketoacidosis. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydrazinchinolin fungiert als Derivatisierungsmittel für die LC-MS-basierte metabolische Untersuchung diabetischer Ketoazidose. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15793-77-8
Summenformel C9H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00041860
InChI-Schlüssel QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85111
IUPAC-Name Chinolin-2-ylhydrazin
SMILES NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydrazinoquinoline
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 250 mg
Synonym 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%