Learn More
2-Hydroxy-2-benzoylpropan, TRC
Artikelnummer. 30397158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397158 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9498185G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
CAS 7473-98-5
Summenformel C10 H12 O2
Menge 5 g
Synonym 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-, Propiophenone, 2-hydroxy-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanone, 1-Hydroxy-1-methylethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-hydroxy-2-methyl-1-propanone, 1-Phenyl-2-methyl-2-hydroxypropanone, 1173HMPE, 2,2-Dimethyl-2-hydroxyacetophenone, 2-Benzoyl-2-hydroxypropane, 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2,2-dimethylacetophenone, 2-Hydroxy-2-benzoylpropane, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propiophenone, 2-Hydroxy-2-methyl-propylphenone, 2-Hydroxy-2-methylphenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, 2-Hydroxy-methylphenylpropan-1-one, 2-Methyl-2-hydroxy-1-phenyl-1-propanone, 2-Methyl-3-phenyl-3-oxopropan-2-ol, API 1173, Additol HDMAP, AgiSyn 1810, Benacure 1173, Boxing 1173, Chemcure 73, Chivacure 173, Ciba 1173, D 1173, DAR 1173, DC 1173, Darocur 1137, Darocur 1173, Darocur 1173D, Darocur 173, Darocur DR 1173, Doublecure 1173, Doublecure 173, EM 1173, Esacure KL 200, FirstCure HMPP, Gencure 1173, Genocure DHMA, Genocure DMHA, H 0991, HMPP, Hydroxy dimethyl acetophenone, I 1173, IC 1173, IHT-PI 1173, IHT-PI 6022, IHT-PI PBZ, IRG 1173, Irgacure 1173, JRCure 1103, JRcure 1173, MV 5002, Methyl-1-phenylpropan-1-one, Micure HP 8, NSC 401744, Omnirad 1173, Omnirad 73, Photo 1173, Photocure 1173, Photoinitiator 1173, Photoinitiator 1173D, Runtecure 1103, Runtecure 1173, SR 1121, Sarcure 1121, UV 1173, UV 636, α,α-Dimethyl-α-hydroxyacetophenone, α-Hydroxy-α,α-dimethylacetophenone, α-Hydroxy-α-methylpropiophenone, α-Hydroxyisobutyrophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.0837