Learn More
2'-Hydroxy-3,4-dimethoxychalcon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Hydroxy-3,4-dimethoxychalcone |
| CAS | 19152-36-4 |
| Summenformel | C17H16O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2'-hydroxyphenyl)-2-propene-1-one, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenoyl]phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16O4/c1-20-16-10-8-12(11-17(16)21-2)7-9-15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-11,18H,1-2H3/b9-7+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2O)cc1OC |
| IUPAC-Name | (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.31 |
| Formelmasse | 284.1049 |