Learn More
2-Hydroxy-3,5-dinitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342097 2 g 2 Gramm
11352097 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07914.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2980-33-8
Summenformel C5H3N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 185.095
MDL-Nummer MFCD00039716
InChI-Schlüssel KSZZJOXNRQKULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-3,5-dinitropyridine, 3,5-dinitropyridin-2-ol, 3,5-dinitro-2-hydroxypyridine, 2 1h-pyridinone, 3,5-dinitro, 2-pyridinol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitro-2-pyridone, 3,5-dinitro-2-pyridinol, 3,5-dinitropyridin-2 1h-one, 3,5-dinitro-2 1h-pyridinone, 3,5-dinitro-pyridin-2-ol
PubChem CID 76324
IUPAC-Name 3,5-Dinitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
Schmelzpunkt 176°C to 179°C
Menge 2 g
Beilstein 196025
Formelmasse 185.1
Reinheit (%) ≥98%