Learn More
2-Hydroxy-3-methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329875
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11329875 1 g 1 Gramm
11339875 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11329875
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19866.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21901-34-8
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD03095073
InChI-Schlüssel FPTYZBDNBMVYCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine, 3-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-3-picoline, 3-methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-hydroxy-5-nitro-3-methylpyridine, 2 1h-pyridinone, 3-methyl-5-nitro, 3-methyl-5-nitro-2 1h-pyridinone, 3-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 3-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 6-hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 89097
IUPAC-Name -3-Methyl-5-Nitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC(=CNC1=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 228°C to 231°C
Menge 1 g
Beilstein 126949
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 97%