Learn More
2-Hydroxy-3-Methylbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492434 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10492434 1 g Glasflasche 1 Gramm
10152734 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492434 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398540010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 824-42-0 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 824-42-0
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00040798
InChI-Schlüssel IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylaldehyde, 2,3-cresotaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, 3-methylsalicylic aldehyde, 3-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, hydroxy-3-methyl, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl, zlchem 747, pubchem14264, 2-formyl-6-methylphenol
PubChem CID 522777
ChEBI CHEBI:20110
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=CC(=C1O)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.1340g/mL
Siedepunkt 203°C to 205°C (730.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(OH)CHO
Menge 1 g
Relative Dichte 1.134
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.