Learn More
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30405923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405923 100 mg -
30400702 50 mg 50 Milligramm
30392646 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH973068100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-42-0
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Synonym 2,3-Cresotaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-tolualdehyde, 3-Methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Methylsalicylaldehyde, o-Homosalicylaldehyde
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methylbenzaldehyd
SMILES Cc1cccc(C=O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
Formelmasse 136.0524