Learn More
2'-Hydroxy-4,4',6'-Trimethoxychalcon, TRC
Artikelnummer. 30395052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395052 100 mg
30393878 500 mg
30398972 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395052 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH214235100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3420-72-2
Summenformel C18 H18 O5
Molekulargewicht (g/mol) 314.33
Synonym Flavokawain A (cis/trans mixture), Flavokavain A (cis/trans mixture)
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4,6-Dimethoxy-Phenyl)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-en-1-eins
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3
Formelmasse 314.1154