Learn More
2-Hydroxy-4-benzyloxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30399405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399405 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH829860500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-benzyloxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Summenformel C15H14O3
Menge 500 mg
Synonym Ethanone, 1-[2-hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(benzyloxy)-2'-hydroxy- (6CI,8CI), 1-[2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Benzyloxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2-Hydroxy-4-(benzyloxy)acetophenone, 2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)acetophenone, 2'-Hydroxy-4'-(benzyloxy)acetophenone, 4-Benzyloxy-2-hydroxy-1-acetophenone, 4-O-Benzylresacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxyacetophenone, 4'-(Benzyloxy)resacetophenone, NSC 211460, Resacetophenone 4-benzyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O3/c1-11(16)14-8-7-13(9-15(14)17)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,17H,10H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1O
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Formelmasse 242.0943