Learn More
2'-Hydroxy-4'-Methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439707 100 g 100 Gramm
11419707 5 g 5 Gramm
11429707 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22173.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-41-0
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00008730
InChI-Schlüssel UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
PubChem CID 11092
ChEBI CHEBI:69581
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 1282794
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%