Learn More
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047869
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11349875 1 g 1 Gramm
11359875 5 g 5 Gramm
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11349875
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L19867.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21901-41-7
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00010690
InChI-Schlüssel AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
IUPAC-Name -4-Methyl-5-Nitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 136900
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 97%