Learn More
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3758202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617071 1 g Glasflasche 1 Gramm
10760585 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10617071
Marke: Thermo Scientific Acros 319570010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 21901-41-7
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
MDL-Nummer MFCD00010690
InChI-Schlüssel AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
IUPAC-Name -4-Methyl-5-Nitro-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.