Learn More
2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466797 25 g 25 Gramm
15456797 5 g 5 Gramm
15476797 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33909.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 698-27-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
The intermediate for synthesis of liquid crystal. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Zwischenprodukt für die Synthese von Flüssigkristall. Wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Öl, schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 698-27-1
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00799550
InChI-Schlüssel JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
IUPAC-Name 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Siedepunkt 222°C to 223°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in oil,slightly soluble in water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) ≥97%