Learn More
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30400737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH5050205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS 698-27-1
Summenformel C8H8O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3
SMILES Cc1ccc(C=O)c(O)c1
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524