Learn More
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
| CAS | 698-27-1 |
| Summenformel | C8H8O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C=O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.15 |
| Formelmasse | 136.0524 |