Learn More
2-Hydroxy-4-methylpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11342927
170.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13466-41-6
C6H7NO
109.13
MFCD00134298,MFCD00030766
YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-4-methylpyridine, 4-methylpyridin-2-ol, 4-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-methyl, 2-hydroxy-4-picoline, 4-methyl-2-pyridinol, 4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-2-pyridone, 4-methylpyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-methyl pyridine
280741
CC1=CC(=O)NC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13466-41-6
C6H7NO
109.13
MFCD00134298,MFCD00030766
YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-4-methylpyridine, 4-methylpyridin-2-ol, 4-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-methyl, 2-hydroxy-4-picoline, 4-methyl-2-pyridinol, 4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-2-pyridone, 4-methylpyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-methyl pyridine
280741
CC1=CC(=O)NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Siedepunkt 186°C to 187°C (12 mmHg)
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 107082
IUPAC-Name 4-Methyl-1,2-dihydropyridin-2-on
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥98%