Learn More
2-Hydroxy-4-methylpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046749
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16188.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13466-41-6 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13466-41-6
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00134298,MFCD00030766
InChI-Schlüssel YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methylpyridine, 4-methylpyridin-2-ol, 4-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-methyl, 2-hydroxy-4-picoline, 4-methyl-2-pyridinol, 4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-2-pyridone, 4-methylpyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-methyl pyridine
PubChem CID 280741
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Siedepunkt 186°C to 187°C (12 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 107082
IUPAC-Name 4-Methyl-1H-Pyridin-2-on
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) ≥98%