Learn More
2-Hydroxy-4-methylpyrimidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445906
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11445906
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22255.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5348-51-6
Summenformel C5H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.574
MDL-Nummer MFCD00151347
InChI-Schlüssel FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hcl, 6-methylpyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydro-chloride, 2 1h-pyrimidinone, 4-methyl-, monohydrochloride, 4-methyl-3-hydropyrimidin-2-one, chloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidinehydrochloride, zlchem 746, pubchem22005
PubChem CID 2723648
IUPAC-Name 6-Methyl-1H-Pyrimidin-2-on;Hydrochlorid
SMILES CC1=CC=NC(=O)N1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 3691454
Formelmasse 146.58
Reinheit (%) 97%