Learn More
2-Hydroxy-4-Methylvalerinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456928 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15456928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60459.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 498-36-2 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Hydroxy-4-Methylvaleriansäure wird als Nährstoff, Stabilisator, Tensid und Emulgator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (82 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Kühl, trocken und gut abgedichtet lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid
CAS 498-36-2
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Summenformel C6H12O3
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(OH)CO2H
MDL-Nummer MFCD00004246
Menge 1 g
Synonym 2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-hydroxyisocaproic acid, leucic acid, dl-leucic acid, alpha-hydroxyisocaproic acid, leucinic acid, 2-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, dl-2-hydroxyisocaproic acid, leucate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (82g/L) at 25°C.
InChI-Schlüssel LVRFTAZAXQPQHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-Methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
PubChem CID 92779
ChEBI CHEBI:59783
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%