Learn More
2-Hydroxy-4-Nitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30394527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394527 10 g -
30393980 1 g -
30404994 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94864010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2460-58-4
Summenformel C7 H5 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
IUPAC-Name 2-Hydroxy-4-Nitrobenzaldehyd
SMILES Oc1cc(ccc1C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-nitro-benzaldehyde
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)10/h1-4,10H
Formelmasse 167.0219