Learn More
2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinon, TRC
Artikelnummer. 30398750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398750 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398750 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9509155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone
CAS 287930-73-8
Summenformel C11H13NO3
Menge 5 g
Synonym 3-Morpholinone, 2-hydroxy-4-(phenylmethyl)-, 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone, 4-Benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO3/c13-10-11(14)15-7-6-12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11,14H,6-8H2
SMILES OC1OCCN(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC-Name 4-Benzyl-2-Hydroxymorpholin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
Formelmasse 207.0895